PHR3533
Methyl hexanoate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
Methyl hexanoate, Caproic acid methyl ester, Hexanoic acid methyl ester, Methyl caproate
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1672905
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
densidad
0.884 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
cadena SMILES
CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)