PHR2861
Famciclovir Related Compound F
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
2-Amino-6-chloropurine, 6-Chloro-2-purinamine, 6-Chloroguanine
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1269141
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
familia API
famciclovir
Formulario
solid
envase
pkg of 50 mg
mp
>300 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Nc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H4ClN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
Clave InChI
RYYIULNRIVUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)