PHR2867
Fluorouracil Related Compound E
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
5-Chlorouracil, Fluorouracil Impurity E (PhEur), 5-Chloro-2,4-dihydroxypyrimidine, 5-Chloropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1279054
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
familia API
fluorouracil
Formulario
solid
envase
pkg of 50 mg
mp
>300 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H3ClN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Clave InChI
ZFTBZKVVGZNMJR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)