PHR2838
Ampicillin
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
Ampicillin, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin
Seleccione un Tamaño
US$ 340,00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 340,00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. A1000000
traceable to USP 1033000
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
familia API
ampicillin
Formulario
solid
envase
pkg of 500 mg
mp
208 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1
Clave InChI
AVKUERGKIZMTKX-NJBDSQKTSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Mode of Resistance: Administration with ß-lactamase cleaves the ß-lactam ring of Ampicillin and inactivates it.
Antimicrobial Spectrum: Effective against both Gram-positive (similar to benzylpenicillin) and Gram-negative bacteria (similar to tetracyclines and chloramphenicol.
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)