Sulbactam has a solubility of at least 18 mg/mL in water. It is also soluble in organic solvents such as ethanol, dimethyl sulfoxide (DMSO), and dimethyl formamide (DMF), with a solubility of approximately 30 mg/mL in these solvents.
PHR2576
Sulbactam
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
(2S,5R)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide, Betamaze, CP 45899, CP-45,899, Penicillanic acid 1,1-dioxide, Penicillanic acid S,S-dioxide, Penicillanic acid dioxide, Penicillanic acid sulfone
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000529
traceable to USP 1623670
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
familia API
sulbactam
Formulario
solid
envase
pkg of 500 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H11NO5S/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
Clave InChI
FKENQMMABCRJMK-RITPCOANSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
I'd like to know how I can solubilize this product (Sulbactam PHR2576) and what is the solubility limit. Thanks in advance.
1 answer-