PHR2340
5′-Adenylic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Adenosine 5′-monophosphate, 5′-Adenylic Acid, AMP
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1012178
familia API
5'-adenylic acid
Formulario
powder
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1000 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[P](=O)(OCC1OC(C(C1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)(O)O
InChI
1S/C10H14N5O7P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)
Clave InChI
UDMBCSSLTHHNCD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for LC-MSapplication for HPLCapplication for HPLCMostrar másActive Filters