PHR2289
Prednisone Impurity J
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
17,21-Dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 11-Deoxyprednisolone
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
prednisone
Formulario
solid
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4(C(=CC(=O)C=C4)CC3)C)CC2)CC1)C)C(=O)CO
InChI
1S/C21H28O4/c1-19-8-5-14(23)11-13(19)3-4-15-16(19)6-9-20(2)17(15)7-10-21(20,25)18(24)12-22/h5,8,11,15-17,22,25H,3-4,6-7,9-10,12H2,1-2H3/t15-,16+,17+,19+,20+,21+/m1/s1
Clave InChI
BVAYTJBBDODANA-OBQKJFGGSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)