BP553
Prednisona
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
1,4-Pregnadieno-17α,21-diol-3,11,20-triona, 1- Cortisona, 17α,21-dihidroxi-1,4-pregnadieno-3,11,20-triona, Dehidrocortisona
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
prednisone
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
mp
236-238 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(C(CO)=O)O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Clave InChI
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
Información sobre el gen
human ... NR3C1(2908)
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)