PHR1916
Diacetone Alcohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, Diacetone alcohol
Seleccione un Tamaño
US$ 290,00
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 290,00
Disponible para envío el14 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
4 (vs air)
presión de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
lim. expl.
6.9 %
envase
ampule of 3x1.2 mL
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.423 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
densidad
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC(=O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
Clave InChI
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)