PHR1589
Medroxyprogesterone 17-acetate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Medroxyprogesterone 17-acetate, 17α-Acetoxy-6α-methylprogesterone, 17α-Hydroxy-6α-methyl-4-pregnene-3,20-dione 17-acetate, 6α-Methyl-17α-acetoxyprogesterone, 6α-Methyl-17α-hydroxyprogesterone acetate
Seleccione un Tamaño
US$ 225,00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 225,00
Disponible para envío el07 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to BP 221
traceable to Ph. Eur. M0250000
traceable to USP 1378001
familia API
medroxyprogesterone
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 500 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
206-207 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C24H34O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13-14,18-20H,6-12H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,22+,23-,24-/m0/s1
Clave InChI
PSGAAPLEWMOORI-PEINSRQWSA-N
Información sobre el gen
human ... PGR(5241)
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)