PHR1455
Ascorbyl Palmitate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
L-Ascorbic acid 6-palmitate, 6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, L-Ascorbyl palmitate, Ascorbic acid 6-palmitate
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000800
traceable to USP 1043105
familia API
ascorbyl palmitate
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 2 g
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
115-118 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[H][C@@]1(OC(=O)C(O)=C1O)[C@@H](O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
Clave InChI
QAQJMLQRFWZOBN-LAUBAEHRSA-N
Descripción general
Ascorbyl Palmitate is a lipophilic ascorbic acid derivative,[1] used as an antioxidant in both food and cosmetics industries.[2]
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)