Saltar a
76183
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
BioXtra, ≥99.0% (RT)
Sinónimos:
Ascorbyl palmitate, L-Ascorbic acid 6-hexadecanoate, L-Ascorbyl palmitate, Ascorbic acid 6-palmitate, NSC 402451
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H38O7
Número CAS:
Peso molecular:
414.53
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-305-4
Beilstein/REAXYS Number:
96552
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99.0% (RT)
form
powder
optical activity
[α]20/D +23±1°, c = 1% in ethanol
ign. residue
≤0.2% (as SO4)
loss
≤0.2% loss on drying
color
white to faint yellow
mp
113-116 °C
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
InChI
1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
InChI key
QAQJMLQRFWZOBN-LAUBAEHRSA-N
General description
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid is a lipid soluble ester of ascorbic acid. Ascorbic acid 6-palmitate is a lipophilic derivative of ascorbic acid.
Application
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid has been used to study the effects of dietary supplement in Solea senegalensis larvae.
Biochem/physiol Actions
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid possesses metastasis inhibitory and anti-tumor activity. Ascorbyl palmitate exhibits antioxidant activity by protecting the cell membranes from oxidative damage.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
Y0000800A1968A2218
description
BioXtra, ≥99.0% (RT)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
meets USP testing specifications
description
meets USP testing specifications
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
assay
≥99.0% (RT)
assay
-
assay
95.0-100.5%
assay
99.0-100.5%
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
mp
113-116 °C
mp
-
mp
-
mp
190-194 °C (dec.)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
cation traces
Mg: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Hello, Would it be possible to obtain GMP certification for the product as above? Many thanks, Lauren
    1 answer
    1. Unfortunately, this product is not a GMP-certified item. Please see product 5.00090 at the link below to review a product option of this quality level:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/500090