PHR1391
Praziquantel
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Praziquantel, 2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7-11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
Seleccione un Tamaño
US$ 197,00
Disponible para envío el03 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 197,00
Disponible para envío el03 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. P2670000
traceable to USP 1554603
familia API
praziquantel
CofA
current certificate can be downloaded
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1CN(CC2N1CCc3ccccc23)C(=O)C4CCCCC4
InChI
1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2
Clave InChI
FSVJFNAIGNNGKK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicación
Nota al pie de página
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)