46648
Praziquantel
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7-11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one
Seleccione un Tamaño
US$ 89,60
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 89,60
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
espectro de actividad antibiótica
parasites
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
Modo de acción
cell membrane | interferes
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1CN(CC2N1CCc3ccccc23)C(=O)C4CCCCC4
InChI
1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2
Clave InChI
FSVJFNAIGNNGKK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Surface water samples by solid phase extraction (SPE) and ultra-high performance liquid chromatography-quadrupole linear ion trap tandem mass spectrometry (UHPLC-QqLIT-MS) equipped with electrospray ionization (ESI) source.[3]
- Plants by HPLC with triple quadrupole mass spectrometry (HPLC-ESI-QqQ-MS/MS) operating in multiple reaction monitoring (MRM) mode.[4]
- Tablet formulations[5][6] by reversed phase (RP) HPLC with ultraviolet (UV) detection.
Información legal
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?