Merck
PHL89619
Cynaropicrin
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 948,00
US$ 948,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 948,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H22O6
Número de CAS:
Peso molecular:
346.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 948,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@@H]2[C@@H]3[C@@H](C[C@@H](C3=C)O)C(=C)C[C@@H]([C@H]2C(=C)C1=O)OC(=O)C(=C)CO
InChI
1S/C19H22O6/c1-8-5-14(24-18(22)9(2)7-20)16-11(4)19(23)25-17(16)15-10(3)13(21)6-12(8)15/h12-17,20-21H,1-7H2/t12-,13-,14-,15-,16+,17+/m0/s1
Clave InChI
KHSCYOFDKADJDJ-NQLMQOPMSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)