PHL89599
Cepharanthine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(+)-Cepharanthine, 6′,12′-Dimethoxy-2,2′-dimethyl-6,7-(methylenebis(oxy))oxyacanthan, O-Methylcepharanoline, CEP, Cepharanthin, Cepharantin, NSC 623442, [14aS-(14aR*,26aS*)]-2,3,13,14,14a,15,26,26a-octahydro-22,30-dimethoxy-1,14-dimethyl- H-4,6:16,19-Dietheno-21,25-metheno-12H-[1,3]dioxolo[4,5-g]pyrido[2′,3′:17,18][1,10]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinoline
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN1CCC2=CC3=C(OCO3)C(O4)=C2[C@@H]1CC5=CC=C(OC6=C(OC)C=CC(C[C@@H]7C8=CC4=C(OC)C=C8CCN7C)=C6)C=C5
InChI
1S/C37H38N2O6/c1-38-13-11-24-18-31(41-4)33-20-27(24)28(38)16-23-7-10-30(40-3)32(17-23)44-26-8-5-22(6-9-26)15-29-35-25(12-14-39(29)2)19-34-36(37(35)45-33)43-21-42-34/h5-10,17-20,28-29H,11-16,21H2,1-4H3/t28-,29+/m1/s1
Clave InChI
YVPXVXANRNDGTA-WDYNHAJCSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)