Merck
PHL83897
Procyanidin A1
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(+)-Epicatechin-(4β-8,2β-O-7)-catechin, Proanthocyanidin A1
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 580,00
US$ 580,00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 580,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H24O12
Número de CAS:
Peso molecular:
576.50
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 580,00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@@]3(Oc4c(c(cc(c4)O)O)[C@@H]([C@H]3O)c5c6c(c(cc51)O)C[C@@H]([C@H](O6)c7cc(c(cc7)O)O)O)c2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C30H24O12/c31-13-7-20(37)24-22(8-13)41-30(12-2-4-16(33)19(36)6-12)29(39)26(24)25-23(42-30)10-17(34)14-9-21(38)27(40-28(14)25)11-1-3-15(32)18(35)5-11/h1-8,10,21,26-27,29,31-39H,9H2/t21-,26+,27+,29+,30-/m0/s1
Clave InChI
NSEWTSAADLNHNH-TXZJYACMSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)