Merck
PHL83365
Nevadensin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
5,7-Dihydroxy 4′,6,8-trimethoxyflavone, Pedunculin
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 638,00
US$ 638,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 638,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H16O7
Número de CAS:
Peso molecular:
344.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 638,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)OC)=O)c(c(c(c2OC)O)OC)O
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-10-6-4-9(5-7-10)12-8-11(19)13-14(20)17(23-2)15(21)18(24-3)16(13)25-12/h4-8,20-21H,1-3H3
Clave InChI
KRFBMPVGAYGGJE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)