Merck
PHL83477
Androsin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4-Acetyl 2-methoxyphenylglucoside, 4-Hydroxy 3-methoxyacetophenone 4-glucoside
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 584,00
US$ 584,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 584,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20O8
Número de CAS:
Peso molecular:
328.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 584,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cc(cc2)C(=O)C)OC
InChI
1S/C15H20O8/c1-7(17)8-3-4-9(10(5-8)21-2)22-15-14(20)13(19)12(18)11(6-16)23-15/h3-5,11-16,18-20H,6H2,1-2H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
Clave InChI
QUOZWMJFTQUXON-UXXRCYHCSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: thymus
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)