Merck
PHL80470
Huperzine B
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Fordimine
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 710,00
US$ 710,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 710,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H20N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
256.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 710,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
[nH]1c2c(cc[c]1=O)[C@]43NCCC[C@@H]4[C@H](C2)C=C(C3)C
InChI
1S/C16H20N2O/c1-10-7-11-8-14-13(4-5-15(19)18-14)16(9-10)12(11)3-2-6-17-16/h4-5,7,11-12,17H,2-3,6,8-9H2,1H3,(H,18,19)/t11-,12+,16+/m0/s1
Clave InChI
YYWGABLTRMRUIT-HWWQOWPSSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. K
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)