PHL80003
Tomatidine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3β-Hydroxy-5α-tomatidane hydrochloride, 5α-Tomatidan-3β-ol hydrochloride
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
Cl[H].[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@]5([H])O[C@]6(CC[C@H](C)CN6)[C@@H](C)[C@]45[H])[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2
InChI
1S/C27H45NO2.ClH/c1-16-7-12-27(28-15-16)17(2)24-23(30-27)14-22-20-6-5-18-13-19(29)8-10-25(18,3)21(20)9-11-26(22,24)4;/h16-24,28-29H,5-15H2,1-4H3;1H/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+;/m0./s1
Clave InChI
SXXHVPYRDFJKPG-XRWUXUKGSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?