Saltar a
13264
Solanidine
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
(3β)-Solanid-5-en-3-ol, Solatubine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H43NO
Número CAS:
Peso molecular:
397.64
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
201-309-5
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder or crystals
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@H]1CC[C@@H]2[C@@H](C)[C@H]3[C@H](C[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]34C)N2C1
InChI
1S/C27H43NO/c1-16-5-8-23-17(2)25-24(28(23)15-16)14-22-20-7-6-18-13-19(29)9-11-26(18,3)21(20)10-12-27(22,25)4/h6,16-17,19-25,29H,5,7-15H2,1-4H3/t16-,17+,19-,20+,21-,22-,23+,24-,25-,26-,27-/m0/s1
InChI key
JVKYZPBMZPJNAJ-OQFNDJACSA-N
Biochem/physiol Actions
A poisonous steroid alkaloid derived from cholesterol and L-Arginine that is present in plants of the Solanaceae family. Solanidine is an inhibitor of serum cholinesterases in humans.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHL85774S3757PHL80074
Solanidine phyproof® Reference Substance
PHL85774
Solanidine
α-Solanine phyproof® Reference Substance
PHL80074
α-Solanine
description
≥97.0% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
from potato sprouts, ≥95%
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥95.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder or crystals
form
solid
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Solanidine
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Repr. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)