(R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride is also named l-Phenylephrine hydrochloride (lower case el) or Levophenylephrine hydrochloride.
P8155
(R)-(−)-Phenylephrine hydrochloride
analytical standard
Sinónimos:
(R)-(−)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol hydrochloride, (R)-(−)-3-Hydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol hydrochloride
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Formulario
powder
envase
vial of 250 mg
mp
143-145 °C (lit.)
cadena SMILES
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
Clave InChI
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
Información sobre el gen
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Chromatograms
application for HPLC-
Is (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride the same as L-Phenylephrine hydrochloride?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.