P2660000
Povidone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Polyvinylpyrrolidone, PVP, Polyvidone, Povidone
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
povidone
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
Clave InChI
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)