NISTRM8494
Wheat straw whole biomass feedstock
NIST® RM 8494
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
grado
certified reference material
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Descripción general
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)