Merck
NIST911C
Colesterol
NIST® SRM® 911c
Sinónimos:
3β-Hidroxi-5-colesteno, 5-Colesten-3β-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H46O
Número de CAS:
Peso molecular:
386.65
Beilstein:
1915888
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 2 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
densidad
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
clinical research
clinical testing
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clave InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Descripción general
This Standard Reference Material (SRM) is certified as a chemical of known purity. It is intended primarily for use in the calibration and standardization of procedures for the determination of cholesterol in research samples and for routine evaluations of daily working standards used in these procedures. A unit of SRM 911c consists of 2 g of material. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 911C_cert
SRM 911C_SDS
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Componente principal de todas las membranas biológicas; ~ el 25 % de todos los lípidos cerebrales es colesterol.
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Cholestrol
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Determination of total and esterified cholesterol in serum.
Sobel C and Fernandez A.
Clinical Chemistry, 12(11), 739-747 (1966)
Enzymatic determination of total serum cholesterol.
C C Allain et al.
Clinical chemistry, 20(4), 470-475 (1974-04-01)