NIST8040A
Sodium Oxalate Reductometric Standard
NIST®SRM®
Sinónimos:
Sodium oxalate, Ethanedioic acid sodium salt, Oxalic acid disodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
envase
pkg of 60 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
general analytical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 8040A_cert
SRM 8040A_SDS
Aplicación
Características y beneficios
- The non-certified values for the reductometric assay are expressed as mass fractions and are metrologically traceable to the materials and methods used in its determination.
- Maintenance and expiration of RM value assignments, instructions for storage drying and use are provided on NIST certificate.
Otras notas
Sodium Oxalate (Na2C2O4)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)