Documentos clave
NIST616
Trace elements in glass
NIST® SRM® 616
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 4 wafers
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
glass & ceramic
Formato
matrix material
Descripción general
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Lead (Pb), Potassium (K), Strontium (Sr), Thorium (Th), Uranium (U)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Antimony (Sb), Boron (B) ,Copper (Cu), Gallium (Ga), Gold (Au), Iron (Fe), Lanthanum (La), Rubidium (Rb), Scandium (Sc), Thallium (Th), Titanium (Ti), Strontium (87Sr/86Sr), Uranium (235U/UTotal)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)