NIST3112A
Chromium (Cr) standard solution
NIST® SRM® 3112a
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 5 x 10 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
single component solution
Categorías relacionadas
Descripción general
SRM 3112A_cert
SRM 3112A_SDS
Aplicación
Características y beneficios
- NIST Certified Mass fraction value of Chromium is basedon gravimetric preparation using high-purity chromium metal and inductivelycoupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES).
- Expiration details, instructions for use, handling, andstorage are provided on the NIST certificate.
Otras notas
Chromium
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)