NIST3036
Arsenic Acid (AsV) Standard Solution
NIST®SRM® 3036
Sinónimos:
Arsenic Acid (AsV) Standard Solution, Arsenic Acid
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
envase
ampule of 2 × 10 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
Formato
single component solution
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Arsenic acid (AsV)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)