Merck
363456
Sigma-Aldrich
Arsenic(V) oxide hydrate
≥99.99%
Sinónimos:
Arsenic pentoxide hydrate
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 635,00
US$ 635,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 635,00
About This Item
Fórmula lineal:
As2O5 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
229.84 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 635,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.99%
Formulario
powder
composición
Degree of hydration, 2-5
idoneidad de la reacción
core: arsenic
reagent type: catalyst
densidad
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O=[As](=O)O[As](=O)=O
InChI
1S/As2O5.H2O/c3-1(4)7-2(5)6;/h;1H2
Clave InChI
XSIWZGKXZLITBO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)