Documentos clave
NIST2630
Nitric oxide in nitrogen
NIST® SRM® 2630, nominal 1500 umol/mol
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352303
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of each
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
environmental
Formato
mixture
cadena SMILES
N=O
InChI
1S/HNO/c1-2/h1H
Clave InChI
ODUCDPQEXGNKDN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Nitric oxide (NO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Pictogramas
Gas cylinder
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)