NIST2206
Controlled pore glass - BET specific surface area
NIST® SRM® 2206, nominal pore diameter 300 nm
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
granular
envase
pkg of 5 g
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
glass & ceramic
cadena SMILES
[Ca+2].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/Ca.Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q+2;+1;/p-3
Clave InChI
QXJJQWWVWRCVQT-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
SRM 2206_cert
SRM 2206_SDS
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)