NIST1810A
Linerboard
NIST® SRM® 1810a
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 50 ea
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
general analytical
Formato
matrix material
Descripción general
SRM 1810A_cert
SRM 1810A_SDS
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)