M4627
1-Methylnicotinamide chloride
analytical standard
Sinónimos:
N-Methylnicotinic acid amide chloride
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.5%
Formulario
powder
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
color
white
aplicaciones
forensics and toxicology
veterinary
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Formato
neat
cadena SMILES
[Cl-].C[n+]1cccc(c1)C(N)=O
InChI
1S/C7H8N2O.ClH/c1-9-4-2-3-6(5-9)7(8)10;/h2-5H,1H3,(H-,8,10);1H
Clave InChI
BWVDQVQUNNBTLK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)