Documentos clave
IRMM018A
28Si (SiO2)
IRMM®, certified reference material, Isotope abundance ratio
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 2.290,00
US$ 2.290,00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 2.290,00
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 2.290,00
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
certified reference material
agency
IRMM®
isotopic purity
 18O
 29Si
 28Si
 30Si
manufacturer/tradename
JRC
format
neat
Analysis Note
For more information please see:
IRMM018A
Legal Information
IRMM is a registered trademark of European Commission
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)