Merck
922587
Sigma-Aldrich
Silicon Dioxide (Silica) - Nanofibers
diam. × L ~425 nm (±50 nm) × infinity
Sinónimos:
Nanofibrous inorganic powder, SiO2
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 220,00
US$ 220,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 220,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
SiO2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
US$ 220,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
diám. × L
~425 nm (±50 nm) × infinity
Nivel de calidad
cadena SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Silica nanofibers are yielded through a novel ac electrospinning process resulting in extraordinary aspect ratios, consistent purity, and consistent certification of form parameters that are difficult if not impossible to achieve using other nanofiber production methods. Potential applications include filtration membranes and catalyst support.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)