G6639
Tiocianato de guanidina
≥97% (titration)
Sinónimos:
Rodanuro de guanidinio, Tiocianato de guanidinio
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (titration)
Formulario
powder or crystals
técnicas
RNA extraction: suitable
color
white to off-white
mp
120-122 °C (lit.)
solubilidad
water: 4 M, clear, colorless
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤2.5%
cadena SMILES
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Clave InChI
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- as a denaturing agent to study its effects on surface activity of globular protein[1]
- for the extraction of total RNA from primary hepatocytes[2]
- as a component of the incubating buffer for extraction of DNA from human bone[3]
- as a component of the guanidine thiocyanate (GITC) lysis buffer for extraction of elephant shark DNA[4]
- as a component of lysis solution for extraction of RNA from rat pancreatic tissues[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?