Documentos clave
F0385
Sigma-Aldrich
Minimum Essential Medium Eagle
With Earle′s salts, without ʟ-glutamine, phenol red, and sodim bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
EMEM, MEM
Seleccione un Tamaño
500 ML
US$ 41,80
US$ 41,80
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 ML
US$ 41,80
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
US$ 41,80
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Minimum Essential Medium Eagle, With Earle′s salts, without L-glutamine, phenol red, and sodim bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nivel de calidad
esterilidad
sterile-filtered
Formulario
liquid
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)