F0040020
Fenbendazole impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Methyl (5-chloro-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
fenbendazole
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C9H8ClN3O2/c1-15-9(14)13-8-11-6-3-2-5(10)4-7(6)12-8/h2-4H,1H3,(H2,11,12,13,14)
InChI key
VLEJNRYXCWJNPA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)