Documentos clave
ERMDA474IFCC
Human Serum (CRP)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
clinical testing
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Certified for C-reactive protein (CRP) in human serum.
ERM-DA474IFCC_cert
ERM-DA474IFCC_report
ERM-DA474IFCC_origin
Nota de análisis
For more information please see:
ERMDA474/IFCC
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Cláusula de descargo de responsabilidad
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1