Documentos clave
ERMBF438D
Maize GMO Standard VCO-1981-5
ERM®, certified reference material, 1% VCO-1981-5
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBF438D
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)