Documentos clave
ERMBF418A
Maize GMO Standard 1507
0% 1507, for the detection of GMO Maize (1507) with PCR
Sinónimos:
GMO Standard ERM-418
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 223,00
US$ 223,00
Fecha estimada de envío09 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 223,00
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 223,00
Fecha estimada de envío09 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
certified reference material
product line
BioChemika
quality
for the detection of GMO Maize (1507) with PCR
composition
genetically modified 1507 maize, 0%
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
For more information please see:
ERMBF418A
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)