Documentos clave
ERMBF415A
Maize GMO Standard ERM-BF415
ERM®, certified reference material, 0% NK603, for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
Sinónimos:
GMO Standard ERM-BF415, Maize NK603
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 157,00
US$ 157,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 157,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 157,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Agency
ERM®
calidad
for the detection of GMO maize (NK603) with PCR
composición
genetically modified NK603 maize, 0%
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For available alternative products, please see:
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/substance/maizegmostandardermbf4151234598765?lang=en&region=GB
For more information please see:
ERMBF415A
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)