Documentos clave
ERMBF417C
Maize GMO Standard MON 863 x MON 810
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
Sinónimos:
GMO Maize Powder Standard 0% MON 863 x MON 810
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Línea del producto
BioChemika
calidad
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
genetically modified MON 863 × MON 810 maize, 1%
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBF417C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)