Documentos clave
ERMBF413CK
Maize GMO Standard ERM-BF413
0.5% MON 810, for the detection of GMO maize (MON 810) with PCR
Sinónimos:
GMO Standard ERM-BF413, Maize MON 810
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
calidad
for the detection of GMO maize (MON 810) with PCR
composición
genetically modified MON 810 maize, 0.5%
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBF413CK
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)