ERMAD413
Plasmid DNA Fragments of MON 810 Maize
ERM®, certified reference material
Sinónimos:
Maize GMO Standard ERM-BF413, GMO Standard ERM-BF413, Maize MON 810
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Nota de análisis
ERMAD413
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)