Merck
D3060
Millipore
Dextrose starch agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Seleccione un Tamaño
500 G
US$ 209,00
US$ 209,00
Fecha estimada de envío27 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
US$ 209,00
About This Item
Código UNSPSC:
41171611
NACRES:
NA.74
US$ 209,00
Fecha estimada de envío27 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.3±0.2 (25 °C)
aplicaciones
clinical testing
food and beverages
microbiology
idoneidad
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Streptococcus spp.
Aplicación
Used to propagate Neisseria gonorrhoeae.
Componentes
Ingredients(g/L)
Proteose peptone15.00
Dextrose2.00
Starch, soluble10.00
Sodium chloride5.00
Disodium phosphate3.00
Gelatin20.00
Agar10.00
Nota de preparación
Suspend 65 g of Dextrose Starch Agar in 1000 ml of distilled water. Boil to dissolve the medium completely. Dispense in tubes and sterilize by autoclaving at 15 lbs. pressure (121°C) for 15 minutes. Cool the tubed medium in a slanted position.
Nota al pie de página
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Atlas, R.M.
Handbook of Microbiological Media (1993)
Artículos
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques