Documentos clave
CRMUTAKR
TAG Flash Point, Jet Aviation Fuel
UKAS ISO Guide 34 Certified (40.4°C)
Sinónimos:
Kerosine (petroleum), sweetened
Seleccione un Tamaño
250 ML
US$ 447,00
US$ 447,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
US$ 447,00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 447,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Formulario
liquid
envase
pkg of 250 mL
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
29 - 70 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)