Documentos clave
CRMUPPGO
Pour Point Standard
IP15, ASTM D97, ISO 3016, BS 2000, Pt 15 (-34 °C)
Sinónimos:
IP15, ASTM D97, Pt 15(-34 °C)Pour Point Standard
Seleccione un Tamaño
250 ML
US$ 745,00
US$ 745,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
US$ 745,00
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 745,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Agency
according to ASTM® D97
according to BS 2000
according to ISO 3016
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
bp
141-462 °C
aplicaciones
petroleum
Formato
mixture
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)